Learn More
Fisherbrand™ Tragbare Waage
Artikelnummer. p-7182089 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
220 g
620 g
2200 g
5200 g
Modell:
FCS2200
FCS221
FCS5200
FCS621
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15939345
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Tragbare Waage im schlanken, stapelbaren Design bietet grundlegende Wägefunktionen und eine konkurrenzfähige Leistung.
  • Das intuitive Design mit zwei Tasten erleichtert die Bedienung
  • Die schlanke, platzsparende Form ermöglicht stapelbare Aufbewahrung
  • Eine vergrößerte Wägeplattform kann große Proben und eine Vielzahl von Objekten angemessen verarbeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 220 g
Displaytyp LCD
Lesbarkeit 0,100000 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wägen
Enthält 3 AA-Batterien (LR6)
Modell FCS221
Stabilisierungszeit 2.000 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 64° bis 77° Grad Fahrenheit
Temperaturbereich (metrisch) 18 °C bis 25 °C
Gewährleistung 2 Jahre
Wägemodi Gramm, Unze, Feinunze, Pennyweight
Abmessungen (T x B x H) 205 x 140 x 41 mm (8,1 x 5,5 x 1,6 in.)
Breite (angloamerikanisch) Schale 5 in.
Breite (metrisch) Schale 125 mm
Tiefe (angloamerikanisch) Schale 5,2 in.
Tiefe (metrisch) Schale 132 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 0,9 lb.
Gewicht (metrisch) 0,4 kg