Learn More
Fisherbrand™ 25 ml-Porzellantiegel
Für Labor- und Industriezwecke
Marke: Fisherbrand™ FB960S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Materialtyp:Porzellan
- Farbe:Weiß
- Kubikfuß/Karton:0,237
Spezifikation
Weiß | |
Porzellan | |
25mL. |
Porengröße: 15 Micron | |
Für Labor- und Industriezwecke | |
M |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 25 ml-Porzellantiegel > Fassungsvermögen:25 ml, mittel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur