Learn More
Fisherbrand™ Breiter Porzellantiegel
Temperaturbeständig bis 1150 °C (2102 °F)
Marke:  Fisherbrand™ FB965L
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13439719
  • 39.23 € / 6 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Die Aufwärm- und Abkühlgeschwindigkeit darf 200 °C pro Stunde nicht überschreiten. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 1100 °C
Beschreibung
Beschreibung
Beständig gegen Temperaturen bis 1150° C (2102° F)
  • Innen und außen lasiert, außer der Boden von außen und der Rand
Bestellinformation
Abdeckungen sind separat lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
Porzellan
1150°C
35 g
61mm
Tiegel
Glasiert
2.2 mm
50 ml
37mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Breiter Porzellantiegel > 61 x 37 x  2,2mm; 35 g; Gewicht Gehäuse: 3,2kg; Kapazität: 50 ml