Learn More
Fisherbrand™ Porzellantiegel mit hoher Form
Temperaturbeständig bis 1150 °C (2102 °F)
Marke:  Fisherbrand™ FB965E
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13449699
  • 35.40 € / 6 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Warnung: Die Aufwärm- und Abkühlgeschwindigkeit darf 200 °C pro Stunde nicht überschreiten. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 1100 °C
Beschreibung
Beschreibung
Beständig gegen Temperaturen bis 1150 °C (2102 °F)
  • Innen und außen lasiert, außer der Boden von außen und der Rand
Bestellinformation
Abdeckungen sind separat lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
Porzellan
1150°C
26 g
43mm
Tiegel
Glasiert
2 mm
30mL
37mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Porzellantiegel mit hoher Form > 43 x 37 x 2 mm; 26 g; Gewicht des Gehäuses: 2,5kg; Kapazität: 30mL