Learn More
MP Biomedicals™ MT-Puffer
Lyselösung, sorgfältig entwickelt, um Nukleinsäuren und Proteine bei der Zelllyse zu schützen und zu lösen
Marke:  MP Biomedicals™ 116511202
43.75 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12877860
  • 48.05 € / 8 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
MT-Puffer ist eine Lyse-Lösungskomponente, die in den FastRNAPro Soil Direct und Indirect Kits, dem FastDNA Spin-Kit für Fäzes und dem FastDNA 50 ml Spin-Kit für Böden enthalten ist. Wird während der Probenlyse als Stabilisierungsmittel verwendet. Die Homogenisierung erfolgt in Gegenwart von MT-Puffer; dieses Reagenz wurde sorgfältig entwickelt, um Nukleinsäuren und Proteine bei der Zelllyse zu schützen und zu lösen. Dadurch wird die Extraktion genomischer DNA mit minimaler RNA-Kontamination ermöglicht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fäkalien, Bodenproben, Abwasser, Umweltwasser, Klärschlamm
Probenvorbereitung, Probenlyse, Isolierung und Reinigung von Nukleinsäuren, Molekularbiologie, Genexpression, mikrobiologische Analyse; Genfunktion, Genregulation
8 mL
Mikroorganismen
FastPrep-24, FastPrep 120, FastPrep-96, SuperFastPrep-1
MT-Puffer
Bis zu 500 mg pro Präparat
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
MP Biomedicals™ MT-Puffer > MT-Puffer, 8 ml
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.