Learn More
Kinematica™ Polytron™ 1200E, 1300D & 2500E Generator/Probes
Die POLYTRON™ Dispergieraggregate sind die vielfältigsten Generatoren auf dem Markt, die lösungsorientiert und speziell auf die auf Kunden angepassten Märkte zugeschnitten sind.Polytron-Aggregate unterscheiden sich in der Bauart, nach Verfahren- und Probenzwecke, und in der Schaftlänge für unterschiedliche Einsatzzwecke von Mischbehältern.
Marke: Kinematica™ 11030031
Beschreibung
Polytron™ Dispergieraggregate sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z. B. Rotor mit Messern für das Vorschneiden, Rotor/Stator mit mehreren Zahnreihen für feine oder doppelte Emulsionen, mechanische Dichtungen für Vakuum- und Druckanwendungen und mehr
- /2 Design:Universelle Geometrie für das Emulgieren, Suspendieren, Dispergieren und Extrahieren von Proben
- W-Design:Wird für faserige oder sehnige Proben verwendet
- M-Design:Rotor mit Vorschneidemessern, ideal zum Dispergieren von Proben, die größer als der Rotor-Durchmesser sind
- Biotrona Design:Mischkopf mit hoher Turbulenz für hochviskose Proben
- Autoklaviersicher
- Mit Bedienungsanleitung und Werkzeug für einfaches Zerlegen
- Das Click-and-Go-Kopplungssystem ermöglicht die Montage mit einer Hand
- Garantie:2 Jahre
Spezifikation
Sonde | |
0,3 bis 10 ml | |
107 mm | |
Edelstahl 316L | |
Dispersion, Emulsionen, Größenreduktion, Suspension, Deagglomerat, Kapselungen, Extraktionen | |
PT-DA 07/2 EC-E107 |
7 m/s | |
7 mm | |
107 mm | |
Sägezahn | |
Polytron™ 1200 E, 1300 D, 2500 E Homogenisatoren |