Learn More
Sonics Materials Ultraschall-Sonde
Die robusten und zuverlässigen Mikrospitzen und Messfühler verstärken die Ultraschallenergie und übertragen diese in die Probe.
Marke:  Sonics Materials 630-0422
Artikelnummer. 10552483
  • 389.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mikrospitzen und Sonden intensivieren und leiten die Ultraschallenergie in die Probe
  • Spitzen mit kleinerem Durchmesser erzeugen eine stärkere Intensität der Kavitation, aber die freigesetzte Energie ist auf einen engeren und konzentrierteren Bereich beschränkt
  • Umgekehrt erzeugen größere Spitzendurchmesser eine niedrigere Intensität, aber die Energie wird über einen größeren Bereich freigesetzt
  • Je größer der Spitzendurchmesser, desto größer das zu verarbeitende Volumen, jedoch bei reduzierter Intensität
Spezifikation
Spezifikation
250 μl bis 10 ml
138 mm
Titanlegierung
3 mm
Autoklavierbar
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Sonics Materials Ultraschall-Sonde > Länge: 138 mm