Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für die tragbaren Homogenisatoren 150 und 850, Generatorsonde zum Einmalgebrauch aus Kunststoff
Kompatibel mit Fisher Scientific™ 150 und 850 Homogenisatoren. Die Generatorsonde zum Einmalgebrauch aus Kunststoff ist als Zubehör für Fisher Scientific™ 150 und 180 tragbare Homogenisatoren ideal für Anwendungen, bei denen Kreuzkontaminationen vermieden werden müssen. Für die Verwendung ist ein Adapter erforderlich.
Marke: Fisherbrand™ 15585819
Beschreibung
Zubehör-Sonden zur Verwendung mit Homogenisatoren von Fisherbrand™ Modell 150 und 850. Einwegartikel aus Plastik, ideal für Anwendungen, bei denen Kreuzkontaminationen ein Problem darstellen.
- Kostengünstig: Nur <1 % der Kosten von Generatorsonden aus Edelstahl
- Unterbindet Kreuzkontaminationen
- Ideal für PCR-, RNA- und DNA-Extraktionen
- Wartungsfrei
- Verarbeitungsbereich von 0.2 ml bis 30 ml
Spezifikation
Sonde | |
Kunststoff | |
50/Packung |
7 mm Durchmesser x 110 mm Dicke | |
150 Tragbarer Homogenisator und 850 Homogenisator |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24163Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
0Stunden
9Minuten
28Sekunden
15