Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für die tragbaren Homogenisatoren 150 und 850, Edelstahlsonden
GREENER_CHOICE
Auswahl an flachen oder sägezahnartigen Spitzen für den Gebrauch mit tragbaren Homogenisatoren.
Marke:  Fisherbrand™ 15555819
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15555819
  • 1160.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Achtung: Die Edelstahllager können nicht autoklaviert werden.
Beschreibung
Beschreibung
  • Bietet Endbenutzern Flexibilität bei der Probenverarbeitung
  • Für lange Lebensdauer entwickelt und zu Reinigungszwecken leicht abzubauen
  • Aufgrund der Stator-Auslegung können feine bis mittelfeine Proben durch die Verarbeitungsfenster hindurchtreten
  • Mit Ober- und Unterlagern aus PTFE 
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Sonde
0,25 bis 30 ml
4.5 Zoll
Edelstahl
150 Tragbarer Homogenisator und 850 Homogenisatoren
Fein
7 mm
115 mm
Sägezahn
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Bis zu 60% Rabatt
    Aktionscode24119
    Gültig bis zum2025-04-30
  • Fisherbrand
    Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-Produkte
    Aktionscode: 24163
    Gültig bis zum2025-04-30
    Neues Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.04.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zubehör für die tragbaren Homogenisatoren 150 und 850, Edelstahlsonden > Bodenform: Sägezahn; Verarbeitungsbereich: 0,25 – 30 ml; Durchmesser: 7mm, Länge: 115mm