Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für die tragbaren Homogenisatoren 150 und 850, Generatorsonde zum Einmalgebrauch aus Kunststoff
GREENER_CHOICE
Kompatibel mit Fisher Scientific™ 150 und 850 Homogenisatoren. Die Generatorsonde zum Einmalgebrauch aus Kunststoff ist als Zubehör für Fisher Scientific™ 150 und 180 tragbare Homogenisatoren ideal für Anwendungen, bei denen Kreuzkontaminationen vermieden werden müssen. Für die Verwendung ist ein Adapter erforderlich.
Marke:  Fisherbrand™ 15575819
242.21 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15575819
  • 371.00 € / 1 Packung
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zubehör-Sonden zur Verwendung mit Homogenisatoren von Fisherbrand™ Modell 150 und 850. Einwegartikel aus Plastik, ideal für Anwendungen, bei denen Kreuzkontaminationen ein Problem darstellen.
  • Kostengünstig: Nur <1 % der Kosten von Generatorsonden aus Edelstahl
  • Unterbindet Kreuzkontaminationen
  • Ideal für PCR-, RNA- und DNA-Extraktionen
  • Wartungsfrei
  • Verarbeitungsbereich von 0.2 ml bis 30 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Sonde
Kunststoff
25/Packung
7 mm Durchmesser x 110 mm Dicke
150 Tragbarer Homogenisator und 850 Homogenisator
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Bis zu 60% Rabatt
    Aktionscode24119
    Gültig bis zum2025-04-30
  • Fisherbrand
    Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-Produkte
    Aktionscode: 24163
    Gültig bis zum2025-04-30
    Neues Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.04.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Jetzt sparen
  • Fisherbrand
    Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-Produkte
    Aktionscode: 24163
    Gültig bis zum2025-04-30
    Neues Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.04.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zubehör für die tragbaren Homogenisatoren 150 und 850, Generatorsonde zum Einmalgebrauch aus Kunststoff > Menge: 25/Packung