Learn More
Invitrogen™ Gateway™ BP Clonase™ II Enzym-Mix
Katalysiert die In-vitro-Rekombination von PCR-Produkten zur Erzeugung von Eintragsklonen.
Marke:  Invitrogen™ 11789100
1039.84 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10348582
  • 1584.00 € / 100 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Proteinase K-Lösung (2 μg/μl) und ein positiver Kontrollvektor
Beschreibung
Beschreibung
  • Katalysiert die In-vitro-Rekombination von PCR-Produkten oder subklonierenden DNA-Segmenten aus Klonen (mit attB-Stellen) und einem Donor-Vektor (mit attP-Stellen) für die Erzeugung eines Entry-Klons.
  • Enthält Enzyme und Puffer in einer einzelnen Mischung, die 10 ml-Reaktionen mit weniger Pipettierschritten ermöglicht.
  • Garantiert stabil für 6 Monate bei ordnungsgemäßer Lagerung bei -20 bis -80 °C.
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gateway™ BP Clonase™ II Enzymgemisch enthält Proteinase K-Lösung (2 µg/µl) und einen positiven Kontrollvektor. Bei -20°C oder -80°C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
BP Clonase
100 Reaktionen
Clonase™, Gateway™
Trockeneis
Enzympuffer
BP Clonase Enzymgemisch
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2735037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number11789100
Chargennummer3086882 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number11789100
Chargennummer2475879 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11789100
Chargennummer2542669 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11789100
Chargennummer2618947 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11789100
Name des Produkts
Invitrogen™ Gateway™ BP Clonase™ II Enzym-Mix > 100 Reaktionen