Learn More
Polysorbat 20, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10491081
Polysorbat 20, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10491081
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
250 mL
1 L
5 L
25 L
Verpackungsart:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10491081
Marke: Thermo Scientific Acros 233360010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-64-5
Summenformel C26H50O10.
Synonym Polyoxyethylen(20)-Sorbitan-Monolaurat
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polysorbat 20
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1,1000 g/mL
Verpackungsart Glasflasche
Menge 1 L
Löslichkeit Löslichkeit in Wasser: 100 g/l. Andere Löslichkeiten: 100 g/l Isopropylalkohol, Xylol, unlöslich in Mineralöl, 10 g/l Propylenglykol
Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0458979 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number233362500,233360010,233360250,233360050,233360051
ChargennummerA0464366 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2024 Catalog Number233362500,233360010,233360250,233360050,233360051
ChargennummerA0439733 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2024 Catalog Number233362500,233360010,233360250,233360050,233360051
ChargennummerA0458979 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2024 Catalog Number233362500,233360010,233360250,233360050,233360051
ChargennummerA0458978 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2024 Catalog Number233362500,233360010,233360250,233360050,233360051
Name des Produkts
Polysorbat 20, Thermo Scientific Chemicals >