Learn More
Tween™ 20, Rein, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10419000
Tween™ 20, Rein, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10419000
1 kg, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10419000
Marke: Fisher Chemical T/4206/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Farbe Bernsteinfarbig
CAS 9005-64-5
Physikalische Form Sehr viskose Flüssigkeit
Siedepunkt 100°C
pH 6
Menge 1 kg
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Viskosität 400 mPaS at 25°C
MDL-Nummer MFCD00165986
InChI-Schlüssel HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC-Name 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]Ethyldodecanoat
Molekulargewicht (g/mol) 522.68
PubChem CID 443314
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    1
    Stunden
    10
    Minuten
    47
    Sekunden
    47
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tween™ 20, Rein, Fisher Chemical >