Learn More
Polysorbat 20, Fisher BioReagents™
Nichtionisches Detergenz
Marke:  Fisher BioReagents BP337-500
27.59 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10485733
  • 30.70 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Nichtionisches Detergens
Dieses nichtionische Reinigungsmittel wird zur Isolierung wasserlöslicher Membranproteine verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Polysorbat 20, Fisher BioReagents™ > HDPE-Flasche; 500 ml