Learn More
Polysorbat 20, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10503874
Polysorbat 20, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10503874
5 L, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
250 mL
1 L
5 L
25 L
Verpackungsart:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10503874
Marke: Thermo Scientific Acros 233360051
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 9005-64-5 | C26H50O10
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-64-5
Summenformel C26H50O10.
Synonym Polyoxyethylen(20)-Sorbitan-Monolaurat
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polysorbat 20
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1,1000 g/mL
Verpackungsart Kunststoffflasche
Menge 5 L
Löslichkeit Löslichkeit in Wasser: 100 g/l. Andere Löslichkeiten: 100 g/l Isopropylalkohol, Xylol, unlöslich in Mineralöl, 10 g/l Propylenglykol
Form Flüssig
Name des Produkts
Polysorbat 20, Thermo Scientific Chemicals >