Learn More
Polysorbat 20, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10246910
250 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
250 mL
1 L
5 L
25 L
Verpackungsart:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-64-5
Summenformel C26H50O10.
Synonym Polyoxyethylen(20)-Sorbitan-Monolaurat
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polysorbat 20
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1,1000 g/mL
Verpackungsart Glasflasche
Menge 250 mL
Löslichkeit Löslichkeit in Wasser: 100 g/l. Andere Löslichkeiten: 100 g/l Isopropylalkohol, Xylol, unlöslich in Mineralöl, 10 g/l Propylenglykol
Form Flüssig
Name des Produkts
Polysorbat 20, Thermo Scientific Chemicals >