Learn More
Fisherbrand™ Rota Rack™ Kleines Röhrchengestell
Verwenden Sie mehrere Größen von Mikro-Reagenzgläser gleichzeitig. Fisherbrand™ Rota Rack™ Gestell für kleine Röhrchen verfügt über vier Module, die unabhängig voneinander gedreht werden können, um verschiedene Größen aufzunehmen. Klicken Sie einfach auf jedes Modul und laden Sie es mit Röhrchen. Die Racks bleiben stabil in Position, bis sie wieder gedreht sind.
Marke: Fisherbrand™ HS29040B
56.38 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Arbeiten Sie gleichzeitig mit verschiedenen Größen kleiner Proberöhrchen, Kulturröhrchen und Zentrifugier- und Mikrozentrifugenröhrchen!
Einfach durch Drehen miteinander verriegelbar
- Die Module sind alle einzeln drehbar
- Für den gleichzeitigen Einsatz verschiedener Röhrchengrößen
- Die einzelnen Module werden eingerastet und dann mit Röhrchen befüllt
- Das Gestell lässt sich sicher transportieren und ist vollständig autoklavierbar
- Die Gestelle bleiben bis zum erneuten Drehen in ihrer Position
Vier Module nehmen jeweils vier Röhrchengrößen auf: Röhrchen
- 6 x 15 ml
- Röhrchen 9 x 1.5/2 ml
- Röhrchen 12 x 0.5/0.6 ml
- PCR*-Röhrchen 32 x 0.2 ml oder Röhrchenstreifen 4 x 8
Die Gestelle setzen sich aus je einem Modul aus robustem Polypropylen in Grün, Lila, Blau bzw. Gelb zusammen.
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
Farblich sortiert | |
Polypropylen | |
Rechteckig mit abgerundeten Ecken | |
Ja, wenn leer | |
Zur Verwendung mit kleinen Röhrchen | |
Klein | |
8.3 in. | |
100 mm |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (6 x 15 ml, 9 x 1,5/2,0 ml, 12 x 0,5 ml, 32 x 0,2 ml) | |
6 x 15 ml-Röhrchen, 9 x 1,5 ml- bis 2,0 ml-Röhrchen, 12 x 0,5 ml-Röhrchen, 32 x 0,2 ml-Röhrchen | |
Keine | |
Unsteril | |
Je 1 | |
210 mm | |
100 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30