Learn More
Ratiolab™ Pipette Finntip™ aus Polypropylen
Diese Pipettenspitzen gewährleisten ein einfaches und sicheres Liquid Handling bei besonders empfindlichen Anwendungen. Ratiolab™ Finntip™ Pipettenspitzen Typ E aus Polypropylen eignen sich optimal für manuelle oder elektronische Ein- oder Mehrkanalpipetten.
Marke: Ratiolab™ 2400620
Beschreibung
- Geeignet für alle handelsüblichen Pipetten
- Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
- Fester Sitz durch passgenauen Konus
- Optimale Handhabung aufgrund der stabilen Form
- Autoklavierbar
- Garantiert staubfrei durch spezielle Ionisationsbehandlung
- Excellentr4 Transparenz und hochwertige Oberflächen
- Minimale Restbenetzung
- Hervorragende Volumengenauigkeit durch präzise Spitzenbohrung
- Praxisorientiertes Spitzenvolumen
Spezifikation
1000 bis 5000 μl | |
Autoklavierbar | |
CE, IVD | |
Autoklavierbar | |
Finntip™ |
Durchscheinend | |
14,76cm | |
Ideal für alle kommerziell erhältlichen Pipetten | |
Universelle Passform | |
Polypropylen |