Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 7 Flex-Paket
Bietet die bewährte Zuverlässigkeit, Empfindlichkeit und Genauigkeit des Applied Biosystems ViiA 7-Systems in einem neuen Industriedesign. Das QuantStudio 7 Flex System wurde optimiert, um eine breite Palette an quantitativen PCR-Anwendungen mit zusätzlichen Farbstoffen, Formaten und Automatisierungsoptionen zu ermöglichen.
Marke:  Applied Biosystems™ A27186
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15711178
  • 105196.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Zu einem erschwinglichen Preis erhalten Sie ein leistungsstarkes Instrument mit minimaler Anfangsinvestition
  • Kompatibel mit über 8 Millionen TaqMan™ Assays für Genexpression, genetische Variation, Genregulation oder Proteinexpressionsexperimente
  • Das intelligente Design der QuantStudio™ Plattform kombiniert mit Gerätezuverlässigkeit und -genauigkeit von Applied Biosystems™
  • Anwenderfreundliche Software, reaktionsschneller Touchscreen und müheloser Austausch von Blöcken ohne Werkzeug
  • Das QuantStudio™6 Flex System bietet Platz für 4 austauschbare Blöcke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PC (Tower)
96
54,7 cm
1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr Vor-Ort-Service (mit 1 geplanten Wartung)
4°bis 99,9 °C
96-Well: 3,9 °C/Sek.
OptiFlex Systemlampe
FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5
96-Well
0,25 °C
Touchscreen
33,8 cm
52,5 cm
QuantStudio 7 Flex
3,6 °C/Sek. (96-Well)
0,2 ml (96 Well)
38 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Applied Biosystems™ QuantStudio 7 Flex-Paket > PC:Tower-PC, Block:96-Well, Garantie:1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr Vor-Ort-Service (mit 1 geplanten Wartung)