Learn More
Ratiolab™ Pipette Finntip™ aus Polypropylen
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1000 bis 5000 μl
2000 bis 10.000 μl
Packungsgröße:
100 Stück
75 Stück
Beschreibung
- Geeignet für alle handelsüblichen Pipetten
- Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
- Fester Sitz durch passgenauen Konus
- Optimale Handhabung aufgrund der stabilen Form
- Autoklavierbar
- Garantiert staubfrei durch spezielle Ionisationsbehandlung
- Excellentr4 Transparenz und hochwertige Oberflächen
- Minimale Restbenetzung
- Hervorragende Volumengenauigkeit durch präzise Spitzenbohrung
- Praxisorientiertes Spitzenvolumen
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1000 bis 5000 μl |
| Farbe | Durchscheinend |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (metrisch) | 14,76cm |
| Zertifizierung/Konformität | CE, IVD |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für alle kommerziell erhältlichen Pipetten |
| Sterilisationsmethode | Autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal Fit |
| Produktlinie | Finntip |
| Material | Polypropylen |