Learn More
Cytiva Sephadex™ LH-20
Artikelnummer. 11520784 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11520784
Marke: Cytiva 17009001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für die molekulare Größenbestimmung natürlicher Produkte wie Steroide, Terpenoide, Lipide und Peptide mit geringem Molekulargewicht. Cytiva Life Sciences™Sephadex™ LH-20 ist ein Flüssigkeitschromatographiemedium, das im analytischen und industriellen Maßstab zur Vorbereitung eng verwandter molekularer Spezien hilfreich ist.
  • Vorbereitet für die Verwendung in polaren organischen Lösungsmitteln und wässrigen Lösungsmittelmischungen
  • Hergestellt aus hydroxypropylierten Dextran-Beads, die vernetzt wurden, um ein polysaccharides Netzwerk zu erhalten
  • Die hydrophile und lipophile Doppelnatur der Matrix ermöglicht eine leistungsstarke chromatographische Selektivität
  • Reproduzierbarkeit zwischen einzelnen Chargen
  • Partikelgröße, trocken: 18 μ bis 111 μm
  • Fraktionierungsbereich globulärer Proteine: 4 x 103 bis 5 x 103
  • Stabil in den meisten wässrigen und organischen Eluentensystemen
  • Haltbarkeitsdauer: 5 Jahre
  • Autoklavierbar: 20 Min. bei 121 °C
  • Fließgeschwindigkeit ∽ 12 cm/min
  • pH-stabiler Arbeitsbereich: 2-13
Analytische und industrielle Waagen für die Herstellung eng verwandter molekularer Arten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100 g
Flussrate 720 cm/h
Partikelgröße 18 bis 111 μm in trockener Form
Produkttyp Sephadex LH-20 Medium
Format Feste kugelförmige Beads
Innendurchmesser (metrisch) 2.6 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Fraktionierung von Lipiden, Hormonen, Vitaminen und anderen kleinen Biomolekülen in polaren organischen Lösungsmitteln und wässrigen Lösungsmittelmischungen
Höhe (angloamerikanisch) 11,81 in.
Höhe (metrisch) 30 cm
Max. Druck 25-45 cm/h, Druckabfall cm H2O/Betthöhe = 2, Betthöhe 30 cm, 2,6 cm Innendurchmesser
pH-Bereich 2 bis13
Support-Typ Hydroxypropyliertes, quervernetztes Dextran
Probentyp Steroide, Terpenoide, Lipide, Peptide mit geringem Molekulargewicht
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C