Learn More
Hanna Instruments™ Checktemp digitale Thermometer
Das Digitalthermometer mit Edelstahl-Einstechfühler gewährleistet hochgenaue Temperaturmessungen über einen breiten Temperaturbereich und ist dabei bruchfest und kondensationsbeständig.
Marke:  Hanna Instruments™ HI98501
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15350684
  • 137.77 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Einzigartige Kalibrierungsprüffunktion
  • Einzigartige hohe Genauigkeit von ± 0.3 °C zwischen dem kritischen Bereich von -20 bis 90 °C
  • Auswahl an Modellen mit fester Sonde oder Sonde mit Kabel von 1 m Länge
Spezifikation
Spezifikation
AISI 316, HACCP-kompatibel
Bildung, Nahrungsmittelindustrie (Lagerung, Transport, Herstellung, Verarbeitung), Labors
Feststehend/befestigt
51.3 g
150 °C
–50 bis 150 ° °C
±0,3 °C
3.6 mm
Sonde
0,1 °C
Digitales Thermometer
-50 °C
Ja
Digital
Name des Produkts
Hanna Instruments™ Checktemp digitale Thermometer > Länge:; Sondentyp:Fest; Gewicht:51,3g