Learn More
Labcon Eclipse™ Macro 5 ml Pipettenspitzen
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Gestell
Im Beutel
Packungsgröße:
250 Stück
294 Stück
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Für gängige Macro-Pipetten
- 1-5 ml
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1 bis 5 ml |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 5,68 in. |
| Länge (metrisch) | 144,3 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Reinigungsnachweise | Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Liquid Handling |
| Mehr anzeigen |