Learn More
Kartell™ Messzylinder, niedrige Form, PP (Polypropylen)
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet Langlebigkeit sowie außergewöhnlich hohe chemische Beständigkeit. Die autoklavierbaren Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Abmessen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor dar.
Marke: Kartell™ 0081400
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet Langlebigkeit sowie außergewöhnlich hohe chemische Beständigkeit.Autoklavierbare Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Abmessen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor dar.
- Permanent geprägte blaue Graduierungen sorgen für Klarheit und Reproduzierbarkeit
- Konstruktionen aus Polypropylen sind temperaturbeständig bis zu 120 °C
- Low form, circular base for stability
- Autoklavierbar
- Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
10 ml | |
± 0,25 ml | |
16 mm | |
2 ml | |
120 °C | |
Zylindrisch | |
Rund | |
Graduierter Messzylinder |
Polypropylen | |
Erhabene, permanente Graduierungen | |
Je 1 | |
Autoklavierbar | |
0.25 ml | |
Lebensmittel | |
88 mm |