Learn More
Kartell™ Messzylinder, niedrige Form, PP (Polypropylen)
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-8000634
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
1000 ml
2000 mL
Graduierungen:
2 ml
1 ml
10 ml
5 ml
50 ml
200 ml
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 10284751
Marke: Kartell™ 0082300
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet Langlebigkeit sowie außergewöhnlich hohe chemische Beständigkeit. Die autoklavierbaren Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Abmessen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor dar.
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet Langlebigkeit sowie außergewöhnlich hohe chemische Beständigkeit.Autoklavierbare Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Abmessen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor dar.
  • Permanent geprägte blaue Graduierungen sorgen für Klarheit und Reproduzierbarkeit
  • Konstruktionen aus Polypropylen sind temperaturbeständig bis zu 120 °C 
  • Low form, circular base for stability
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Material Polypropylen
Toleranz ±50 mL
Umfang Erhabene, permanente Graduierungen
Durchmesser (metrisch) 92 mm
Menge Je 1
Graduierungen 20 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Max. Temperatur 120 °C
Unterteilung Gehäuse 20mL
Form Zylindrisch
Base Type Rund
Höhe (angloamerikanisch) 14,56 in.
Höhe (metrisch) 370 mm
Typ Graduierter Messzylinder