Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Zylinder mit Graduierungen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10190181
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Graduierungen:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
1 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10190181
Marca: Thermo Scientific™ 36620010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Führen Sie Anwendungen mit diesen Zylindern mit Graduierungen, die einen großen Ausguss, eine eingearbeitete Graduierung und einen großen blauen Standfuß haben, genau durch.
Führen Sie Anwendungen mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Zylindern mit Graduierungen, die einen großen Ausguss, eine eingearbeitete Graduierung und einen großen blauen Standfuß haben, genau durch. Das Ablesen wird nicht durch Meniskusbildung erschwert, Abschätzen ist so überflüssig. Die Zylinder können chemisch sterilisiert werden und sind für Lebensmittel und Getränke geeignet.
Eigenschaften:
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit für eine Vielzahl von Lösungen
  • Beständig gegenüber Temperaturen bis +135 °C (275 °F) für vielfältige Anwendungen
  • Autoklavierbar (Autoklavieren beeinträchtigt die Genauigkeit)
  • Eingearbeitete Graduierungen im Siebdruck für einfaches Ablesen (nur Größen von 10 ml bis 1 l)
Bestellinformationen:
Einzeln verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kapazität (metrisch) 10 ml
Material Polypropylen
Toleranz ±0,2 mL
Artikelbeschreibung Graduierte Polypropylen-Messzylinder, 10 ml
Zertifizierung/Konformität Erfüllen die Anforderungen von CFR 21, Part 177.1520 und US-Standard ASTM™ Klasse B, E 1272,sowie alle Anforderungen der ISO-Norm 6706
Anzahl pro Packung 1
Anzahl pro Karton 24
Kalibrierung Beinhalten/Ausgießen
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,03 in.
Umfang 0,8 ml bis 10 ml in Schritten von 0,2 ml
Durchmesser (metrisch) 26,2 mm
Graduierungen 0.2 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Fehlergrenze ± 0.20 ml
Max. Temperatur 121 °C
Form Rund
Innendurchmesser (metrisch) 13,5 mm
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,53 in.
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 250 °F
Base Type Hexagonal
Höhe (angloamerikanisch) 4,34 in.
Höhe (metrisch) 110,2 mm
Typ Messzylinder
ACT Label Ja
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato