Learn More
Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS™ 160i CO2-Inkubator, 165 l
Der Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO2-Inkubator wurde speziell für zuverlässiges Leistungsverhalten, einfache Bedienung und die Wertschöpfung entwickelt, die zur Unterstützung unterschiedlichster Kultivierungsansprüche erforderlich ist – von der Grundlagenforschung bis hin zu anspruchsvollen, modernsten Anwendungen. So sind Sie bereit für alles, was noch kommen mag.
Marke: Thermo Scientific™ 50163006
20458.34 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Zellkultur-Erfolg auf der ganzen Linie.Der Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS™ CO2-Inkubator wurde speziell für zuverlässiges Leistungsverhalten, einfache Bedienung und die Wertschöpfung entwickelt, die zur Unterstützung unterschiedlichster Kultivierungsansprüche erforderlich ist – von der Grundlagenforschung bis hin zu anspruchsvollen, modernsten Anwendungen. So sind Sie bereit für alles, was noch kommen mag. Bessere Lösungen für das optimale Zellwachstum.Unsere CO2-Inkubatoren mit nicht korrosiven Innenkammern aus Edelstahl oder reinem Kupfer bieten die ideale In-vitro-Umgebung.
Wärmekammer mit Direktbeheizung
- 165 l-Vollkupferkammer mit kompakter Stellfläche, leicht stapelbar
- Verstellbare, perforierte Einlegeböden
- Außentür mit wechselbarem Türanschlag für mehr Flexibilität
THRIVE Active Airflow
- Ein Lüfter in der Kammer verteilt sanft saubere, feuchte Luft in der Kammer und gewährleistet so homogene Bedingungen
- Schnelle Wiederherstellung aller Parameter in zehn Minuten oder weniger für stabile Kultivierungsbedingungen
- Auto-Stopp-Funktion deaktiviert den Lüfterbetrieb beim Öffnen der Tür automatisch, um den Luftaustausch möglichst gering zu halten
ISO 5 HEPA-Luftfilterung
- In die Kammer integrierter HEPA-Filter filtert kontinuierlich alle 60 Sekunden das gesamte Luftvolumen in der Kammer
- Die Reinraumqualität der Luft gemäß ISO 5 wird in der Kulturkammer innerhalb von fünf Minuten erzielt
- Kontinuierlicher Schutz gegen Kontaminanten auf Innenoberflächen
Geschützter Flüssigkeitsbehälter
- Direkt beheiztes Wasserreservoir bietet stabil hohe relative Luftfeuchtigkeit und verhindert so ein Austrocknen der Kultur.
- Kondensationsfreie Innenkammer verhindert Bildung eines Nährbodens für Verunreinigungen
- 5x schnellere Wiederherstellung der Luftfeuchtigkeit als bei herkömmlichen Wasserschalendesigns
In-situ-Sensoren und -Sonden
- Doppeltemperaturfühler zum Schutz vor Übertemperatur mit Betriebsreserve
- Wahlweise Wärmeleitfähigkeits (TC)-Sensor mit Kompensation der relativen Luftfeuchtigkeit oder Einzelstrahl-Infrarot (IR)-CO2-Sensor mit zwei Wellenlängen
- O2-Regelbereiche von 1 bis 21 % (hypoxisch) und 5 bis 90 % (hyperoxisch)
Steri-Run, Sterilisationszyklus mit hohen Temperaturen
- Über Nacht stattfindender Zyklus erleichtert die Reinigung und macht ein separates Autoklavieren von Teilen überflüssig
- 180 °C-Zyklus gewährleistet eine gleichmäßige Sterilisation aller Kammeroberflächen (Keimreduktion von 6 log-Stufen).
Intuitive, interaktive iCAN™-Touchscreen-Steuerung
- Helles, an der Tür angebrachtes Display für einfachen Zugang und gute Sichtbarkeit
- Sprachauswahl erleichtert die Bedienung:Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch und Mandarin
Spezifikation
5,8 cu. ft. | |
165 l/Kammer | |
TC-Sensor | |
Edelstahl (18/8) | |
<93% bei 37 °C | |
CO2 Inkubator | |
Dual Stack |
Zweifach gestapelte 165 l-Inkubatoren mit Stapeladapter und Rollenbasis | |
Elektropolierter Edelstahl | |
LED | |
Keine | |
Umgebungstemperatur +3 °C bis 55 °C | |
Abgedecktes integriertes Wasserreservoir | |
230 V, 50/60 Hz |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller