Learn More
3M™ Atemschutz-Vollmasken der Serie 6000
Besonderer Komfort und hohe Anwenderfreundlichkeit. Wiederverwendbare 3M™ Atemschutz-Vollmasken der Serie 6000 sind mit 3M Bajonettanschlüssen ausgestattet, die den Anschluss an ein breites Sortiment von leichten Doppelfiltern zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln ermöglichen.
Marke: 3M™ 7100015052
Beschreibung
- Große Scheibe für großes Sichtfeld und uneingeschränkte Sicht
- Ausgewogenes Design mit Silikondichtung für mehr Komfort und Langlebigkeit
- Der einzigartige mittlere Adapter leitet die ausgeatmete Luft und Feuchtigkeit nach unten, reduziert Ventilverschmutzungen und erleichtert die schnelle und einfache Reinigung
Spezifikation
EN 136:1998 (Klasse 1) | |
Dunkelgrau | |
Reusable Full Face Mask Respirator | |
Voll | |
Filter der Serie 200 und Kassetten der Serie 600 | |
Bajonettanschluss, Doppeldichtung, phonische Membran, Vier-Punkt-Kopfband | |
Polycarbonat | |
400 g |
Bajonett | |
Silikon, thermoplastisches Elastomer | |
Groß | |
For construction applications | |
4-Punkt | |
Visier aus Polycarbonat | |
Je 1 |