Learn More
Brady™ Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Polypropylen
Unsere Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y Ventile oder Ventile mit steigender Spindel. Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9,53 mm.
Marke: Brady™ 065591
Beschreibung
- Lockout/Tagout, Absperrvorrichtungen für Ventile
- Unsere Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y Ventile oder Ventile mit steigender Spindel. Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9,53 mm. Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch sind im Lieferumfang enthalten.
- Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile
Spezifikation
Sperrvorrichtung für Auslassventile | |
Gelb | |
OSHA 1910,147 | |
5.2 in. | |
50.80 x 184.80 x 141.70 mm | |
Blockier- und Verriegelungssystem | |
141,7 mm | |
Je 1 | |
184,8 mm |
GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 2.5-5 YELLOW | |
Polypropylen | |
Brady Gate Valve Lockouts | |
132.08 mm | |
184,80 x 141,70 mm | |
5.58 in. | |
Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch | |
7.28 in. |