Learn More
Buerkle™ Polypropylen-Verbindungsstücke
Nutzen Sie Buerkle™ Reduzier-Schlauchverbinder aus Polypropylen zur Verbindung von größeren und kleineren Schläuchen.
Marke: Buerkle™ 8703-0812
20.04 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Polypropylen
- Sterilisierbar
Spezifikation
EU-Lebensmittel, RoHS | |
Polypropylen | |
10/Packung; 10/Scale |
Autoklavierbar | |
Schlauch, 8 bis 12/12 bis 16 mm | |
Reduktionsschlauchanschluss |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30