Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Kryoboxen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Gelb
Grün
Naturfarben
Rot
Schwarz
Typ:
Kryobox
Kryobox, numerisch kodiert
Röhrchen-Array:
10 x 10
9 x 9
missing translation for 'unitSize'
5 Stück
Description
- Kryoboxen mit Stülpdeckel, PP, Format 133 x 133 mm
- Hochqualitatives Polypropylen (PP)
- In Naturfarbe und anderen Farben lieferbar
- Kisten sind höhenverstellbar
- Die Kisten sind in 6 modernen Farben mit numerischer Codierung und entsprechenden Belüftungen für das Ablassen von Kondenswasser lieferbar
- Das Raster mit einer Größe von 6 x 6 bis 10 x 10 fasst 36 bis 100 Röhrchen
- Autoklavierbar, temperaturbeständig von -90 bis +121°C
- Lieferbare Raster: 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, 10 x 10
- Numerisch codiert
Specifications
Specifications
| Farbe | Blau |
| Material | Polypropylen |
| Typ | Kryobox |
| Enthält | Schiebedeckel |
| Röhrchen-Array | 9 x 9 |
| Länge (metrisch) | 133 mm |
| Breite (metrisch) | 133 mm |
| Höhe (metrisch) | 50 bis 75 mm |