Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Kryoboxen
Diese Behälter aus Polypropylen mit Gittereinsätzen eignen sich für die Lagerung von bis zu 100 Röhrchen. Fisherbrand™ Kryoboxen aus Polypropylen eignen sich optimal für die Probenlagerung und den Probentransport.
Marke:  Fisherbrand™ FB71425
27.27 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24332" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12841593
  • 28.70 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kryoboxen mit Stülpdeckel, PP, Format 133 x 133 mm
  • Hochqualitatives Polypropylen (PP)
  • In Naturfarbe und anderen Farben lieferbar
  • Kisten sind höhenverstellbar
  • Die Kisten sind in 6 modernen Farben mit numerischer Codierung und entsprechenden Belüftungen für das Ablassen von Kondenswasser lieferbar
  • Das Raster mit einer Größe von 6 x 6 bis 10 x 10 fasst 36 bis 100 Röhrchen
  • Autoklavierbar, temperaturbeständig von -90 bis +121°C
  • Lieferbare Raster: 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, 10 x 10
  • Numerisch codiert
Spezifikation
Spezifikation
Rot
Kryobox
10 x 10
133 mm
Polypropylen
Schiebedeckel
133 mm
50 bis 75 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polypropylen-Kryoboxen > Farbe: Rot; Raster: 10 x 10