Learn More
Buerkle™ Polypropylen-Verbindungsstücke
Nutzen Sie Buerkle™ Reduzier-Schlauchverbinder aus Polypropylen zur Verbindung von größeren und kleineren Schläuchen.
Marke: Buerkle™ 8703-0408
19.29 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Polypropylen
- Sterilisierbar
Spezifikation
EU-Lebensmittel, RoHS | |
Polypropylen | |
10/Packung; 10/Scale |
Autoklavierbar | |
Schlauch, 4 bis 8/8 bis 12 mm | |
Reduktionsschlauchanschluss |
Topsellers Fittings und Verbinder
DateigrößeVersion: 899.3 kB
Topsellers fittings and connectors
DateigrößeVersion: 898.2 kB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Polypropylen-Verbindungsstücke > Für Durchmesser:4 bis 8/8 bis 12mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur