Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Kryoboxen
Diese Behälter aus Polypropylen mit Gittereinsätzen eignen sich für die Lagerung von bis zu 100 Röhrchen. Fisherbrand™ Kryoboxen aus Polypropylen eignen sich optimal für die Probenlagerung und den Probentransport.
Marke: Fisherbrand™ FB71407
27.27 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24332" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Kryoboxen mit Stülpdeckel, PP, Format 133 x 133 mm
- Hochqualitatives Polypropylen (PP)
- In Naturfarbe und anderen Farben lieferbar
- Kisten sind höhenverstellbar
- Die Kisten sind in 6 modernen Farben mit numerischer Codierung und entsprechenden Belüftungen für das Ablassen von Kondenswasser lieferbar
- Das Raster mit einer Größe von 6 x 6 bis 10 x 10 fasst 36 bis 100 Röhrchen
- Autoklavierbar, temperaturbeständig von -90 bis +121°C
- Lieferbare Raster: 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, 10 x 10
- Numerisch codiert
Spezifikation
Grün | |
Kryobox | |
9 x 9 | |
133 mm |
Polypropylen | |
Schiebedeckel | |
133 mm | |
50 bis 75 mm |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller