Learn More
Grant Instruments™ Digitales Wasserbad mit Deckel
Artikelnummer. 15177015
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
12 l
18 l
26 l
Abmessungen (L x B x H):
215 x 335 x 200 mm
365 x 360 x 225 mm
570 x 335 x 275 mm
590 x 335 x 275 mm
Heizleistung:
1400 W (230 V), 1050 W (120 V)
350 Watt (120V)
800 W (230 V und 120 V)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15177015
Marke: Grant Instruments™ JBN5
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Gleichmäßige Temperaturregelung, einfache Schnittstelle und schnelle Erwärmung. Grant Instruments™ JB Nova Digitale Wasserbäder mit Deckel sind in vier Ausführungen lieferbar und werden standardmäßig mit Sockel und Deckel geliefert.
Bietet stabile Temperaturregelung, einfache Schnittstelle und schnelles Aufheizen. Grant Instruments™ JB Nova Digital Wasserbad mit Deckel ist in einer Auswahl von vier Modellen mit Grundplatte und Deckel standardmäßig erhältlich.
  • Umgebungstemperaturbereich von +5 °C bis zu einer Betriebstemperatur von 95 °C
  • Stabilität: ±0.5 °C
  • Einzigartige Set and ForgetTM Technologie - schnelles Erwärmen, zuverlässige Temperatursteuerung
  • Einfache, intuitive Steuerung - Temperatur schnell und einfach einstellbar
  • Praktische Sperre an der Vorderseite - deaktiviert die Steuerung an der Vorderseite, wodurch unbeabsichtigte Veränderungen verhindert werden
  • Geeignet für den Gebrauch mit Hitzeübertragungsbeads
  • Ablasshahn auf Bädern mit 12, 18 und 26 l
  • 3 Jahre Garantie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 l
Temperaturbereich Umgebungstemperatur +5 °C bis 95 °C
Heizleistung 350 Watt (120V)
Temperaturauflösung 0,5 °C
Temperaturstabilität ±0,5 bei 70 °C
Gewährleistung 3 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 215 x 335 x 200 mm
Spannung 230 V