Learn More
Corning™ Standhilfen für Zentrifugenröhrchen, aus Polyetherimid
Das Röhrenkissen bietet während der Zentrifugation den erforderlichen Halt, um das Einbrechen von Röhrchen mit großer Kapazität zu verhindern
Marke: Corning™ 431124
167.68 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21693" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für Corning 250 ml-Zentrifugenröhrchen
- Konischer Boden
- Polyetherimid
- Grau
- Nicht steril
- Wiederverwendbar
Spezifikation
Grau | |
Polypropylen | |
6 | |
Unsteril | |
16,9 oz. | |
Zentrifugenröhrchen |
500 ml | |
Corning 500 ml-Zentrifugenröhrchen | |
1 | |
Konisch | |
Konisch |