Learn More
Masterflex™ Polyamidschläuche
Verwendung als elektrischer und thermischer Isolator für die Flüssigkeits- und Gaszufuhr oder als widerstandsfähige Ummantelung für Glasfasern.
Marke: Masterflex™ 95820-06
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hohe Spannungsfestigkeit
- Formstabile und isotrope mechanische Eigenschaften
- Temperaturbeständig von -445 °F (-265 °C) bis 752 °F (400 °C)
- Kratz- und abriebfest
- Beständigkeit in korrosiven Umgebungen
Spezifikation
Harz erfüllt die Anforderungen der Normen USP, Klasse VI, und NEMA | |
0.76 mm | |
0.86 mm | |
Verwendung als elektrischer und thermischer Isolator für die Flüssigkeits- und Gaszufuhr oder als widerstandsfähige Ummantelung für Glasfasern | |
5er-Packung | |
300 psi |
Autoklavierbar | |
Polyimid | |
1.52 m | |
-250 °C | |
Bernsteinfarben | |
480 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Polyamidschläuche > Innendurchmesser:0,76mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur