Learn More
Masterflex™ Polyamidschläuche
Artikelnummer. p-8004477
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.51 mm
0.76 mm
Außendurchmesser (metrisch):
0.54 mm
0.86 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11725688
Marke: Masterflex™ 9582006
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Verwendung als elektrischer und thermischer Isolator für die Flüssigkeits- und Gaszufuhr oder als widerstandsfähige Ummantelung für Glasfasern.
  • Hohe Spannungsfestigkeit
  • Formstabile und isotrope mechanische Eigenschaften
  • Temperaturbeständig von -445 °F (-265 °C) bis 752 °F (400 °C)
  • Kratz- und abriebfest
  • Beständigkeit in korrosiven Umgebungen
Specifications
Zertifizierung/Konformität Harz erfüllt die Anforderungen der Normen USP, Klasse VI, und NEMA
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 0.76 mm
Material Polyimid
Außendurchmesser (metrisch) 0.86 mm
Gesamtlänge (metrisch) 1.52 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verwendung als elektrischer und thermischer Isolator für die Flüssigkeits- und Gaszufuhr oder als widerstandsfähige Ummantelung für Glasfasern
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -250 °C
Verpackungsmenge 5er-Packung
Farbe Bernsteinfarben
Maximaler Druck 300 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 480 °C