Learn More
Invitrogen™ ATP
Gebrauchsfertige Lösung
Marke:  Invitrogen™ 18330019
Artikelnummer. 10114912
  • 131.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
ATP, CTP, GTP, UTP (Nukleosid-5'-Triphosphat) und 10 mm NTPmix eignen sich für In-vitro-Transkriptionsreaktionen mit SP6-, T3- und T7-RNA-Polymerasen für die Produktion von RNA-Proben oder RNA-Transkripten zur Umwandlung in In-vitro-Translationssextrakte. Lieferung in einer Konzentration von 10 mm in 1 mm Tris-HCl (pH 7,5).
Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, In-vitro-Transkription, PCR und Echtzeit-PCR
Bestellinformation
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
10 mmol
500 μl
Flüssig
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Unmarkiert
in vitro Transcription
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3060776 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number18330019
Chargennummer2477055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18330019
Chargennummer2794106 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number18330019
Chargennummer2840463 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number18330019
Chargennummer2546995 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/03/2023 Catalog Number18330019
Name des Produkts
Invitrogen™ ATP > 5 μmol