Learn More
BINDER™ Reinforced Rack
Reinforced shelf rack in-set with pair of retaining U-rails, for use with climate chambers and cooling incubator chambers.
Marke: BINDER™ 8012-2412
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Shelf rack made of stainless steel
- Includes set of U-rails
Spezifikation
KBF 130, KBF PRO 130 | |
Stainless Steel | |
Rack |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Reinforced Rack > KBF 130, KBF PRO 130
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur