Learn More
Motic™ MLC-150 Kaltlicht
Halogenlichtquelle mit kabelgebundener Fernbedienung für den anwenderfreundlichen Einsatz in allen Laborumgebungen.
Marke:  Motic™ 1101002000011
Artikelnummer. 11776576
  • 462.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 21 V/150 W (EKE) Halogenbeleuchtung
  • Lokaler/Fernbedienungsschalter für Intensitätskontrolle
  • Fernsteuerung der Intensität über 2 m
  • Farbtemperatur wird über LED ausgelesen
Spezifikation
Spezifikation
Beleuchter
Schalter für Fernbedienung
150 w
Halogen
21 V
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Motic™ MLC-150 Kaltlicht > MLC-150 Kaltlicht