Learn More
Sperian™ Kanister aus Aluminium
Zum Schutz vor verschiedensten Risiken in vielen Umgebungen. Sperian™ Honeywell™ Aluminium RD40 Filter sind niedrig angeordnet, um eine Behinderung im Sichtfeld zu vermeiden.
Marke:  Sperian™ 1783040
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Código de producto. 11857050
  • 86.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • Das Gehäuse aus Aluminium bietet optimale Beständigkeit gegen Gefahren
  • Geringer Atmungswiderstand
  • Erhältlich in Ausführungen zum Schutz vor Feinstaub, Biogefahren, Chemikalien, Verunreinigungen, Gasen, Dämpfen und Rauch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Kanister
RD40
ALU RD40 A2B2P3
Vollmaske mit Rd40-Anschluss.
Je 1
EG Konformitätserklärung- EG Kategorie PSA- 3, Qualitätssicherung- ISO 9001 / 2000, EG-Zertifikat Nummer- 7752 A/13/1 PSA, EG-Bescheinigung- EG Bescheinigung, EG- Bescheinigung Nummer- 7752 A/13/1 PSA, Zertifizierungen- EN 14387, EN 143, EN 12941, HON filter
Aluminiumlegierung mit PE-Abdeckung, aktivierte und imprägnierte Holzkohle.
Atemschutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt unter 65° C, anorganische Gase und Dämpfe, feste und flüssige Partikel
Modell A2B2P3RD
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Sperian™ Kanister aus Aluminium > Modell: A2B2P3RD
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado