Learn More
Kautex™ Quadratische HDPE-Weithalsflaschen
Hergestellt aus Polypropylen mit hoher Dichte für geringes Gewicht, Widerstandsfähigkeit und Festigkeit.Kautex™ quadratische Weithalsflaschen aus HDPE sind vielseitig und in zahlreichen Größen in Naturfarbe und weiß erhältlich.
2.48 € - 1029.60 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verpackung, Probenversand, Transport, Lagerung |
---|---|
Material | HDPE |
Closure Included | Nein |
Form | Quadratisch |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Innendurchmesser (metrisch) Hals | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Innendurchmesser (metrisch) Hals | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10462121
|
Kautex™
2000084193 |
50 ml | Weiß | 21.4 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
17808187
|
Kautex™
2000084193 |
50 ml | Weiß | 21.4 mm |
1029.60 €
700 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10207860
|
Kautex™
2000076398 |
50 ml | Naturfarben | 21.4 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
17898157
|
Kautex™
2000076398 |
50 ml | Naturfarben | 21.4 mm |
943.00 €
700 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10400162
|
Kautex™
2000073094 |
100 ml | Naturfarben | 24 mm |
2.75 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10587282
|
Kautex™
2000079206 |
100 ml | Weiß | 24 mm |
4.25 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10024760
|
Kautex™
2000079207 |
250 ml | Weiß | 35 mm |
5.10 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10032471
|
Kautex™
2000073095 |
250 ml | Naturfarben | 35 mm |
6.90 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10430431
|
Kautex™
2000071138 |
350 ml | Naturfarben | 35 mm |
2.48 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
17868147
|
Kautex™
2000071138 |
350 ml | Naturfarben | 35 mm |
447.00 €
190 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10798592
|
Kautex™
2000073096 |
500 ml | Naturfarben | 42.5 mm |
4.25 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10753141
|
Kautex™
2000079209 |
500 ml | Weiß | 42.5 mm |
7.65 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15971431
|
Kautex™
2000079210 |
750 ml | Weiß | 42.5 mm |
292.00 €
90 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10527112
|
Kautex™
2000079210 |
750 ml | Weiß | 42.5 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10471181
|
Kautex™
2000071140 |
750 ml | Naturfarben | 42.5 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
15911421
|
Kautex™
2000071140 |
750 ml | Naturfarben | 42.5 mm |
278.00 €
90 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10268060
|
Kautex™
2000079211 |
1000 ml | Weiß | 42.5 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
15981431
|
Kautex™
2000079211 |
1000 ml | Weiß | 42.5 mm |
615.00 €
81 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10733491
|
Kautex™
2000073097 |
1000 ml | Naturfarben | 42.5 mm |
6.15 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10452701
|
Kautex™
2000079212 |
1500 ml | Weiß | 68.5 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
15991431
|
Kautex™
2000079212 |
1500 ml | Weiß | 68.5 mm |
311.00 €
42 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10609522
|
Kautex™
2000073624 |
1500 ml | Naturfarben | 68.5 mm |
5.35 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10084181
|
Kautex™
2000071143 |
2500 mL | Naturfarben | 68,5 mm |
8.70 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10014540
|
Kautex™
2000079214 |
4000 ml | Weiß | 68.5 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
15911441
|
Kautex™
2000079214 |
4000 ml | Weiß | 68.5 mm |
166.00 €
15 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10764483
|
Kautex™
2000071144 |
4000 ml | Naturfarben | 68.5 mm |
15.30 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Descripción
- Die weite Halsöffnung erleichtert das Befüllen und Reinigen.
- Die quadratische Form spart Platz.
- Mit eingelassenem Beschriftungsfeld
- Ideal für Flüssigkeiten, Pasten und Granulate
- Drei verschiedene Verschlüsse sind gesondert erhältlich.
- Die meisten Größen besitzen die UN-Zulassung für Feststoffe mit zugehörigen Verschlüssen (enthält keine 50- oder 350-ml-Flaschen)
- Zum Verpacken, Versenden von Proben, Transportieren und Lagern
Especificaciones
Verpackung, Probenversand, Transport, Lagerung | |
HDPE | |
Nein | |
Quadratisch |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Kautex™ Quadratische HDPE-Weithalsflaschen