Learn More
Kautex™ Quadratische HDPE-Weithalsflaschen
Hergestellt aus Polypropylen mit hoher Dichte für geringes Gewicht, Widerstandsfähigkeit und Festigkeit.Kautex™ quadratische Weithalsflaschen aus HDPE sind vielseitig und in zahlreichen Größen in Naturfarbe und weiß erhältlich.
Marke: Kautex™ 2000073094
Beschreibung
- Weiter Hals für einfaches Befüllen und Reinigen
- Die quadratische Form spart Stauraum
- Mit zurückgesetztem Beschriftungsfeld
- Ideal für Flüssigkeiten, Pasten und Granulate
- Drei Verschlussarten separat lieferbar
- Die meisten Größen sind mit dazugehörigen Verschlüssen für Flüssigkeiten UN-zugelassen (umfasst nicht 50- oder 350 ml-Flaschen)
- Zur Verpackung, Versendung von Proben, zum Transport und zur Lagerung
Spezifikation
100 ml | |
24 mm | |
HDPE | |
612/Karton | |
Nein | |
101 mm |
Naturfarben | |
Verpackung, Probenversand, Transport, Lagerung | |
612 | |
Erhältlich in schwarz, blau und rot. | |
Quadratisch | |
Flasche mit großer Öffnung |