Learn More
Kautex™ Quadratische HDPE-Weithalsflaschen
Hergestellt aus Polypropylen mit hoher Dichte für geringes Gewicht, Widerstandsfähigkeit und Festigkeit.Kautex™ quadratische Weithalsflaschen aus HDPE sind vielseitig und in zahlreichen Größen in Naturfarbe und weiß erhältlich.
Marke: Kautex™ 2000079211
427.69 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21983" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.66900kg
Beschreibung
- Weiter Hals für einfaches Befüllen und Reinigen
- Die quadratische Form spart Stauraum
- Mit zurückgesetztem Beschriftungsfeld
- Ideal für Flüssigkeiten, Pasten und Granulate
- Drei Verschlussarten separat lieferbar
- Die meisten Größen sind mit dazugehörigen Verschlüssen für Flüssigkeiten UN-zugelassen (umfasst nicht 50- oder 350 ml-Flaschen)
- Zur Verpackung, Versendung von Proben, zum Transport und zur Lagerung
Spezifikation
1000 ml | |
42.5 mm | |
HDPE | |
81/Karton | |
Nein | |
214 mm |
Weiß | |
Verpackung, Probenversand, Transport, Lagerung | |
81 | |
Erhältlich in schwarz, blau und rot. | |
Quadratisch | |
Weithalsflasche |