Learn More
Kautex™ Quadratische HDPE-Weithalsflaschen
Artikelnummer. 10014540
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
350 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2500 mL
4000 ml
Farbe:
Naturfarben
Weiß
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
21.4 mm
24 mm
35 mm
42.5 mm
68,5 mm
68.5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
15 Stück
190 Stück
42 Stück
700 Stück
81 Stück
90 Stück
Artikelnummer. 10014540
Marke: Kautex™ 2000079214
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Hergestellt aus Polypropylen mit hoher Dichte für geringes Gewicht, Widerstandsfähigkeit und Festigkeit.Kautex™ quadratische Weithalsflaschen aus HDPE sind vielseitig und in zahlreichen Größen in Naturfarbe und weiß erhältlich.
  • Weiter Hals für einfaches Befüllen und Reinigen
  • Die quadratische Form spart Stauraum
  • Mit zurückgesetztem Beschriftungsfeld
  • Ideal für Flüssigkeiten, Pasten und Granulate
  • Drei Verschlussarten separat lieferbar
  • Die meisten Größen sind mit dazugehörigen Verschlüssen für Flüssigkeiten UN-zugelassen (umfasst nicht 50- oder 350 ml-Flaschen)
  • Zur Verpackung, Versendung von Proben, zum Transport und zur Lagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 4000 ml
Farbe Weiß
Innendurchmesser (metrisch) Hals 68.5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verpackung, Probenversand, Transport, Lagerung
Material HDPE
Anzahl pro Karton 15
Menge 15/Karton
Verschlussfarbe Erhältlich in schwarz, blau und rot.
Closure Included Nein
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 294 mm
Produkttyp Weithalsflasche