Learn More
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyethylen-Terephthalat (PET)
Die kristallklaren Kautex™ Weithals-Behälter aus Theraphthalat (PETG) haben eine brillante Transparenz, die hervorragend für Produktpräsentation geeignet sind.
1.20 € - 629.99 €
Spezifikation
Farbe | Transparent |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verpackung, Verteilung, Probenversand, Lagerung, Postversand |
Material | Polyethylenterephthalat |
Closure Included | Nein |
Form | Quadratisch |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Closure Included | Höhe (metrisch) | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Closure Included | Höhe (metrisch) | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17828127
|
Kautex™
2000074372 |
100 ml | Nein | 71 mm | 480 |
444.77 €
480 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
17878127
|
Kautex™
2000074373 |
200 ml | Nein | 88 mm | 406 |
629.99 €
406 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
17868157
|
Kautex™
2000074374 |
500 ml | Nein | 108 mm | 162 |
364.84 €
162 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
17858157
|
Kautex™
2000074375 |
1000 ml | Nein | 143 mm | 96 |
314.95 €
96 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10611712
|
Kautex™
2000084404 |
2000 ml | Nein | 187 mm | 44 |
250.63 €
44 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10041111
|
Kautex™
2000074374 |
500 ml | Nein | 108 mm | 162 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10152381
|
Kautex™
2000074372 |
100 ml | Nein | 71 mm | 480 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10306311
|
Kautex™
2000074375 |
1000 ml | Nein | 143 mm | 96 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10396301
|
Kautex™
2000074373 |
200 ml | Nein | 88 mm | 406 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15931431
|
Kautex™
2000074372 |
100 ml | Nein | 71 mm | 480 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Description
- Transparentes PETG
- Quadratisch
- Auslaufsicherer schwarzer Verschluss durch Schaumstoffeinlage
Specifications
Transparent | |
Polyethylenterephthalat | |
Quadratisch |
Verpackung, Verteilung, Probenversand, Lagerung, Postversand | |
Nein |