Learn More
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyethylen-Terephthalat (PET)
Die kristallklaren Kautex™ Weithals-Behälter aus Theraphthalat (PETG) haben eine brillante Transparenz, die hervorragend für Produktpräsentation geeignet sind.
Marke: Kautex™ 2000074374
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.02200kg
Beschreibung
- Transparentes PETG
- Quadratisch
- Auslaufsicherer schwarzer Verschluss durch Schaumstoffeinlage
Spezifikation
500 ml | |
Durchsichtig | |
Verpackung, Verteilung, Probenversand, Lagerung, Postversand | |
162 | |
Kristallklar | |
Quadratisch | |
Weithalsbehälter |
500 ml | |
54 mm | |
Polyethylenterephthalat | |
162/Karton | |
Nein | |
108 mm | |
Verschluss, Schaumstoffeinsatz |