Learn More
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyethylen-Terephthalat (PET)
Die kristallklaren Kautex™ Weithals-Behälter aus Theraphthalat (PETG) haben eine brillante Transparenz, die hervorragend für Produktpräsentation geeignet sind.
Marke: Kautex™ 2000074373
Weitere Details : Netto-Gewicht : 7.71400kg
Beschreibung
- Transparentes PETG
- Quadratisch
- Auslaufsicherer schwarzer Verschluss durch Schaumstoffeinlage
Spezifikation
200 ml | |
41 mm | |
Verschluss, Schaumstoffeinsatz | |
406 | |
Schwarz | |
Quadratisch | |
Weithalsbehälter | |
Polyethylen |
Durchsichtig | |
Verpackung, Verteilung, Probenversand, Lagerung, Postversand | |
Polyethylenterephthalat | |
406/Karton | |
Nein | |
88 mm | |
Verschluss, Schaumstoffeinsatz |