Learn More
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyethylen-Terephthalat (PET)
Die kristallklaren Kautex™ Weithals-Behälter aus Theraphthalat (PETG) haben eine brillante Transparenz, die hervorragend für Produktpräsentation geeignet sind.
Marke:  Kautex™ 2000074375
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.08800kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17858157
  • 314.95 € / 96 Stück
Verfügbar ab: 06-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Transparentes PETG
  • Quadratisch
  • Auslaufsicherer schwarzer Verschluss durch Schaumstoffeinlage
Spezifikation
Spezifikation
1000 ml
Transparent
69 mm
Polyethylenterephthalat
96 Karton
Nein
143 mm
1000 ml
Serie 310
Verpackung, Verteilung, Probenversand, Lagerung, Postversand
96
Kristallklar
Quadratisch
Weithalsbehälter